Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen
Lagern Sie Proben sicher in diesen Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke: Thermo Scientific™ 5055-5005
54.10 EUR gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern Sie Proben sicher mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen. Der Einsatz aus hochtemperaturbehaftem Polyurethanschaum fasst 64 oder 81 Mikrozentrifugenröhrchen mit einer Größe von 0,2, 0,5 oder 1,5 ml.
- Das Unterteil besteht aus weißem Polycarbonat
- Der Deckel aus durchsichtigem Polycarbonat besitzt ein aufgedrucktes Gitternetz und Markierungen zur korrekten Ausrichtung.
- Lagerung bei Temperaturen von -135 ° bis +121 °C (-211° bis +250 °F)
- Der Deckel akzeptiert Marker für die Kennzeichnung von Kartons und Röhrchen und richtet Vorder- und Rückseite des Kartons aufeinander aus
- L × B × H: 5,25 × 5,25 × 2″ (13 × 13 × 5cm)
Hinweis:
Nicht zur Verwendung in Flüssigphase von Flüssigstickstoff.
Spezifikation
Aufbewahrungsbox für Mikrozentrifugenröhrchen | |
Weiß | |
Polyurethanschaum, Polycarbonat | |
Quadratisch | |
24 |
9 x 9 | |
Mikroröhrchen (0,5 ml) | |
81 | |
0.5 ml-Röhrchen | |
4 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.