Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lagerungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4520858
Click to view available options
Array:
8 x 8
9 x 9
Zur Verwendung mit (Geräte):
0.2 ml-Röhrchen
0.5 ml-Röhrchen
1.5 ml-Röhrchen
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 10132541
Marke: Thermo Scientific™ 50555002
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lagern Sie Proben sicher in diesen Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen.
Lagern Sie Proben sicher mit Thermo Scientific™ Nalgene™ Aufbewahrungsboxen für Mikrozentrifugenröhrchen. Der Einsatz aus hochtemperaturbehaftem Polyurethanschaum fasst 64 oder 81 Mikrozentrifugenröhrchen mit einer Größe von 0,2, 0,5 oder 1,5 ml.
  • Das Unterteil besteht aus weißem Polycarbonat
  • Der Deckel aus durchsichtigem Polycarbonat besitzt ein aufgedrucktes Gitternetz und Markierungen zur korrekten Ausrichtung.
  • Lagerung bei Temperaturen von -135 ° bis +121°C (-211° bis +250°F)
  • Der Deckel akzeptiert Marker für die Kennzeichnung von Kartons und Röhrchen und richtet Vorder- und Rückseite des Kartons aufeinander aus
  • L x B x H: 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5cm)
Hinweis:
Nicht zur Verwendung in Flüssigphase von Flüssigstickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Aufbewahrungsbox für Mikrozentrifugenröhrchen
Array 8 x 8
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen 0,2 ml-Röhrchen
Material Polyurethanschaum, Polycarbonat
Positionen 64
Form Quadratisch
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.2 ml-Röhrchen
Anzahl pro Karton 24
Anzahl pro Packung 4
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.