Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Trichter, Polyethylen hoher Dichte
Thermo Scientific™ Nalgene große Trichter aus HDPE besitzen Rippen auf der Außen- und Innenseite, damit die Luft abgeleitet werden kann.
Marke: Thermo Scientific™ 4262-0080
21.26 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene große Trichter aus HDPE besitzen Rippen auf der Außen- und Innenseite, damit die Luft abgeleitet werden kann.
Trichter aus bruchsicherem HDPE sind eine sicherere Alternative zu Glas.
- Polyethylen hoher Dichte ist brechsicher und macht es so sehr verlässlich als Langzeitinstrument im Labor
Spezifikation
201 mm | |
89 mm | |
245 mm | |
Trichter, großes HDPE 203 mm | |
1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton |
1.9 l | |
HDPE | |
Nein | |
89 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.