Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ große Trichter, Polyethylen hoher Dichte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4525014
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
201 mm
258 mm
Kapazität (metrisch):
1.9 l
4.06 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10788681
Marke: Thermo Scientific™ 42620080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entscheiden Sie sich für eine sicherere Alternative zu Glas mit diesem bruchsicheren Trichter mit Außen- und Innenrippen für Luftablass.
Thermo Scientific™ Nalgene große Trichter aus HDPE besitzen Rippen auf der Außen- und Innenseite, damit die Luft abgeleitet werden kann.
Trichter aus bruchsicherem HDPE sind eine sicherere Alternative zu Glas.
  • Polyethylen hoher Dichte ist brechsicher und macht es so sehr verlässlich als Langzeitinstrument im Labor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 201 mm
Kapazität (metrisch) 1.9 l
Durchmesser (metrisch) Stiel 89 mm
Material HDPE
Höhe (metrisch) 245 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung Trichter, großes HDPE 203 mm
Länge (metrisch) Stiel 89 mm
Menge 1 Stück/Packung; 6 Stück/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.