Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbücher mit Papierseiten
Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung.
Brand: Thermo Scientific™ 6301-1000
134.43 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 3.39300kg
Description
Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung.
Mit leicht zu reinigendem, wasserfestem Polyethylen-Buchdeckel.
Eigenschaften:
- Raum für Daten und Unterschriften von Mitarbeitern und Zeugen, die für die patentrechtliche Dokumentation erforderlich sein können.
- Wählen Sie zwischen waldgrünem Einband mit karierten Seiten, oder weinrotem Einband mit linierten Seiten
- Seitengröße: Letter (8,5 × 11″) oder A4 (8,75 × 11,25″)
- Fest gebunden und mit Seitennummerierung für Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Daten
Im Lieferumfang enthalten:
Anleitungen zur Erstellung von Forschungsberichten, Seite für Angaben zur Buchausgabe / zum Personalisieren und Inhaltsverzeichnis.
Hinweis:
Die Seiten sind nicht wasserfest.
Specifications
Gitter | |
8,5 Zoll | |
Polyethylen | |
216 mm | |
0,25 Zoll (6 mm) | |
Letter-Format |
11 in. | |
Waldgrün | |
Kariertes Labornotizbuch aus Papier, 21,6 x 27,9 cm | |
279 mm | |
1/Pk., 6/Cs. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.