Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbücher mit Papierseiten
Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung.
35.70 € - 281.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Einbandfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Einbandfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12832849
|
Thermo Scientific™
6301-1000 |
Kariertes Labornotizbuch aus Papier, 21,6 x 27,9 cm | Waldgrün |
197.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10285731
|
Thermo Scientific™
6301-2000 |
Liniertes Labornotizbuch aus Papier, 21,6 x 27,9 cm | Weinrot |
35.70 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11827363
|
Thermo Scientific™
6301-3000 |
Labornotizbuch aus A4-Papier mit Gittermuster, 21.0 x 29.7 cm | Waldgrün |
281.00 €
6 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11399544
|
Thermo Scientific™
6301-4000 |
Liniertes Labornotizbuch aus A4-Papier, 21,0 x 29,7 cm | Weinrot |
46.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung.
Mit leicht zu reinigendem, wasserfestem Polyethylen-Buchdeckel.
- Raum für Daten und Unterschriften von Mitarbeitern und Zeugen, die für die patentrechtliche Dokumentation erforderlich sein können.
- Wählen Sie zwischen waldgrünem Einband mit karierten Seiten, oder weinrotem Einband mit linierten Seiten
- Seitengröße: 22 × 28 cm)
Die Seiten sind nicht wasserfest.
Spezifikation
Polyethylen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.