Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Labor-Notizbücher mit Papierseiten
Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung.
Marke: Thermo Scientific™ 6301-4000
24.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23291" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.52920kg
Beschreibung
Thermo Scientific Nalgene Labor-Notizbücher enthalten Papierseiten mit Fadenheftung.
Mit leicht zu reinigendem, wasserfestem Polyethylen-Buchdeckel.
Eigenschaften:
- Raum für Daten und Unterschriften von Mitarbeitern und Zeugen, die für die patentrechtliche Dokumentation erforderlich sein können.
- Wählen Sie zwischen waldgrünem Einband mit karierten Seiten, oder weinrotem Einband mit linierten Seiten
- Seitengröße: Letter (8,5 × 11″) oder A4 (8,75 × 11,25″)
- Fest gebunden und mit Seitennummerierung für Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Daten
Im Lieferumfang enthalten:
Anleitungen zur Erstellung von Forschungsberichten, Seite für Angaben zur Buchausgabe / zum Personalisieren und Inhaltsverzeichnis.
Hinweis:
Die Seiten sind nicht wasserfest.
Spezifikation
Ja | |
8.75 in. | |
Polyethylen | |
222 mm | |
A4, 5 mm-Linien |
In 11.25. | |
Weinrot | |
Liniertes Labornotizbuch aus A4-Papier, 21,0 x 29,7 cm | |
285.7 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.