Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Polyethylene Film Tank Liners, 200 gallon
Thermo Scientific™ Nalgene™ Coex Tankauskleidungen aus Polyethylen-Film mit offenem Beutel und flachem Boden ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Flüssigkeitsverarbeitung und verbessern die Mischfähigkeit.
Marke: Thermo Scientific™ 343050-0200
1314.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihre Mischmöglichkeiten mit flachbodigen Offensack-Auskleidungen. Thermo Scientific™ Nalgene™ Tankauskleidungen aus Coex-Polyethylenfolie ermöglichen eine kostengünstige Einweg-Verarbeitung von biopharmazeutischen und diagnostischen Reagenzflüssigkeiten unter Verwendung fester Nalgene zylindrischer Kunststofftanks. Coex-Polyethylenfolie ist frei von tierischen Komponenten (ADCF).
- Passend für Nalgene zylindrische Tanks mit einem Fassungsvermögen von 19 l (5 gal.) bis 787 l (200 gal.)
- Die gamma-bestrahlten, lebensmittelechten Folien sind nicht zytotoxisch und zertifiziert nicht pyrogen
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.