Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersysteme
Mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersystem stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 zu niedrigen Betriebskosten her.
Marke: Thermo Scientific™ D4632-33
2317.59 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit den Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Reinstwassersystemen stellen Sie Reinstwasser vom Typ 1 zu niedrigen Betriebskosten her. Wählen Sie zwischen Systemen mit drei oder vier Modulen. Die großen Kartuschen bieten eine längere Nutzungsdauer und reduzieren die Betriebskosten. Das System ist ideal für AA, GS, Pufferherstellung oder als Quelle für aufbereitetes Speisewasser für Analysegeräte oder Spülmaschinen für Laborartikel. Es ist einfach zu bedienen und leicht zu warten.
Eigenschaften:- Das System erreicht einen spezifischen Widerstand von bis zu 18,2 MΩ cm und TOC-Werte von weniger als 10 ppb.
- Wasserleitungen aus reinem Polypropylen schützen vor einer erneuten Kontamination.
- Eine Umwälzpumpe rezirkuliert kontinuierlich Wasser durch das gesamte System, um die Wasserreinheit zu wahren und die Menge an Abwasser, das für das Spülen erforderlich ist, zu reduzieren.
- Das System kann zur einfachen Installation an der Wand montiert werden und ist vollständig zusammengebaut.
- Einfacher Kartuschenaustausch dank Kanister mit Schnellverschluss durch Vierteldrehung.
- Absoluter 0,2 μm-Endfilter entfernt Bakterien und Partikel, die die Ergebnisse beeinflussen können.
- Der digitale Widerstandsmesser ist automatisch auf 25 °C temperaturkompensiert, um Schwankungen in der Anzeige aufgrund von Temperaturänderungen zu verhindern.
Bestellinformationen:
Zu den optionalen Zubehörteilen gehören der Remote-Dispenser (D8952), die Pumpenvorrichtung zum Schutz gegen niedrige Drücke (D2706) die Pumpenvorrichtung zum Schutz gegen niedrige Wasserstände (D0603, D0606). Diese Produkte sowie Ersatz-Kartuschen und Verbrauchsmaterialien sind separat erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter.
Im Lieferumfang enthalten:
Wandhalterung
Erfordert:
O-Ringe im Lieferumfang des Kartuschensatzes erhalten (separat erhältlich)
Empfohlen für:
AA, GS, Pufferherstellung, Speisewasser für Analysegeräte oder Spülmaschinen für Laborartikel
Hinweis:
Wenn die Wasserzufuhr an E-Pure über einen Vorratstank erfolgt, sollte die Pumpenvorrichtung für den Schutz gegen niedrige Wasserstände verwendet werden, um die Pumpe vor Beschädigungen zu schützen, wenn der Wasserstand im Tank unter den vorgeschriebenen Mindeststand fällt. Separat erhältlich (D0603 für 120 V, D0606 für 240 V).
Spezifikation
CE, CSA | |
<1 CFU/ml | |
Leitungswasser oder vorbehandelt | |
Typ 1 | |
18,2 Mohm.cm bei 25 °C | |
<10 ppb | |
100 psig (6,9 bar) | |
< 1μM/mL | |
7.5 in. | |
29 in. | |
28 in. | |
240 V |
0,055 μS/cm | |
No | |
Bis zu 2,5 l/min | |
Optional | |
Nein | |
Wasseraufbereitungssystem | |
3 | |
19 x 80,0 x 71,1 cm (7,5 x 31,5 x 28 in.) | |
19 cm | |
80,0 cm | |
71,1 cm |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31