Learn More
N-[(trimethylsilyl)methyl]benzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
37.40 € - 383.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 53215-95-5 |
---|---|
Summenformel | C11H19NSi |
Molekulargewicht (g/mol) | 193.37 |
MDL-Nummer | MFCD00012192 |
InChI-Schlüssel | WECLUYCAWLJMKM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-trimethylsilyl methyl benzylamine, benzyl trimethylsilyl methyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methylamine, 1-phenyl-n-trimethylsilylmethyl methanamine, benzyl trimethylsilylmethyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methanamine, benzenemethanamine, n-trimethylsilyl methyl, n-benzylaminomethyltrimethylsilane, n-benzyl-n-trimethylsilyl methyl amine |
PubChem CID | 353458 |
SMILES | C[Si](C)(C)CNCC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15421669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
5 g |
37.40 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15431669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64450.14 |
25 g | N/A | ||||||
15441669
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64450.22 |
100 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
53215-95-5 | |
193.37 | |
WECLUYCAWLJMKM-UHFFFAOYSA-N | |
353458 |
C11H19NSi | |
MFCD00012192 | |
n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-trimethylsilyl methyl benzylamine, benzyl trimethylsilyl methyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methylamine, 1-phenyl-n-trimethylsilylmethyl methanamine, benzyl trimethylsilylmethyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methanamine, benzenemethanamine, n-trimethylsilyl methyl, n-benzylaminomethyltrimethylsilane, n-benzyl-n-trimethylsilyl methyl amine | |
C[Si](C)(C)CNCC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine | |
Gelb | |
89°C to 90°C (5 mmHg) | |
C11H19NSi | |
MFCD00012192 | |
n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-trimethylsilyl methyl benzylamine, benzyl trimethylsilyl methyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methylamine, 1-phenyl-n-trimethylsilylmethyl methanamine, benzyl trimethylsilylmethyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methanamine, benzenemethanamine, n-trimethylsilyl methyl, n-benzylaminomethyltrimethylsilane, n-benzyl-n-trimethylsilyl methyl amine | |
C[Si](C)(C)CNCC1=CC=CC=C1 | |
193.37 | |
193.36 | |
Flüssigkeit |
53215-95-5 | |
0.88 g/mL | |
96°C (205°F) | |
1.496 | |
2802488 | |
WECLUYCAWLJMKM-UHFFFAOYSA-N | |
benzyl[(trimethylsilyl)methyl]amine | |
353458 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine
RUO – Research Use Only