Learn More
N-[(trimethylsilyl)methyl]benzylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441669
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53215-95-5
Summenformel C11H19NSi
Molekulargewicht (g/mol) 193.37
MDL-Nummer MFCD00012192
InChI-Schlüssel WECLUYCAWLJMKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-trimethylsilylmethyl benzylamine, n-trimethylsilyl methyl benzylamine, benzyl trimethylsilyl methyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methylamine, 1-phenyl-n-trimethylsilylmethyl methanamine, benzyl trimethylsilylmethyl amine, n-benzyl-1-trimethylsilyl methanamine, benzenemethanamine, n-trimethylsilyl methyl, n-benzylaminomethyltrimethylsilane, n-benzyl-n-trimethylsilyl methyl amine
PubChem CID 353458
SMILES C[Si](C)(C)CNCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-[(Trimethylsilyl)methyl]benzylamine
Farbe Gelb
Dichte 0.88 g/mL
Siedepunkt 89°C to 90°C (5 mmHg)
Flammpunkt 96°C (205°F)
Brechungsindex 1.496
Menge 100 g
Beilstein 2802488
IUPAC-Name Benzyl[(trimethylsilyl)methyl]amin
Formelmasse 193.36
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit