Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Phenylglycin, 93 %
57.20 € - 156.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 103-01-5 |
---|---|
Summenformel | C8H8NNaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 173.15 |
MDL-Nummer | MFCD00014009 |
InChI-Schlüssel | YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine |
PubChem CID | 66025 |
ChEBI | CHEBI:55477 |
IUPAC-Name | 2-Anilinoessigsäure |
SMILES | [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10349390
|
Thermo Scientific Chemicals
276080250 |
25 g | Glasflasche |
57.20 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10083180
|
Thermo Scientific Chemicals
276081000 |
100 g | Glasflasche |
156.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
103-01-5 | |
173.15 | |
YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M | |
66025 | |
2-Anilinoessigsäure |
C8H8NNaO2 | |
MFCD00014009 | |
n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine | |
CHEBI:55477 | |
[Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
N-Phenylglycine | |
103-01-5 | |
100.0 | |
Brown-Gelb bis Ocker | |
91% min. (HPLC) | |
C6H5NHCH2CO2H | |
12, 468 | |
n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine | |
YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M | |
2-Anilinoessigsäure | |
66025 | |
151.17 | |
Feines Pulver |
93% | |
91.0 | |
121.0°C to 127.0°C | |
Echt | |
C8H8NNaO2 | |
MFCD00014009 | |
15, 7403 | |
Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: sparingly soluble in ether | |
[Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1 | |
173.15 | |
CHEBI:55477 | |
93% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 203-070-2
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only