Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Phenylglycin, 93 %
Artikelnummer. 10349390
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-01-5
Summenformel C8H8NNaO2
Molekulargewicht (g/mol) 173.15
MDL-Nummer MFCD00014009
InChI-Schlüssel YEMGQZDWLLBIEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym n-phenylglycine, anilinoacetic acid, 2-phenylamino acetic acid, glycine, n-phenyl, glycine, phenyl, n-phenylglycin, n-phenylaminoacetic acid, phenylamino acetic acid, h-phenylgly-oh, n-phenyl glycine
PubChem CID 66025
ChEBI CHEBI:55477
IUPAC-Name 2-Anilinoessigsäure
SMILES [Na+].[O-]C(=O)CNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenylglycine
Namenshinweis 93%
CAS Min. % 91.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 127.0°C
Farbe Brown-Gelb bis Ocker
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 91% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5NHCH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 12, 468
Merck Index 15, 7403
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: sparingly soluble in ether
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 93%
Physikalische Form Feines Pulver