Learn More
n-Pentan, für die Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Pentane |
Schmelzpunkt | -130.0°C |
Dichte | 0.6260g/mL |
Siedepunkt | 36.0°C |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | −49°C |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Brechungsindex | 1.358 |
Rückstand nach Verdampfung | 0.002% max. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2404917 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383900010,383900100,383900025 |
2400125 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 383900010,383900100,383900025 |
2409101 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 383900010,383900100,383900025 |
1997072 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 383900010,383900100,383900025 |
1993205 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 383900010,383900100,383900025 |
Sicherheit und Handhabung
- n-Pentane
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.