Learn More
N-Pentan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10558250
2.5 L, Braunglasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C5H12, CAS-Nummer-109-66-0, 2,5 l, 36 Grad C, CHEBI:37830, nicht bezeichnet, 72,15 g/mol, OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N, Pentan, -130 °C, 9498, 72,151, Flasche aus Braunglas, flüssig, 8003, CCCCC, 573 mbar bei 20 °C, 0,25 mPa bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-66-0
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009498
InChI-Schlüssel OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC-Name Pentan
SMILES CCCCC
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
Menge 2.5 L
Dampfdruck 573mbar at 20°C
Viskosität 0.25 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2.5
Physikalische Form Flüssig
Schmelzpunkt -130°C
Siedepunkt 36°C
Formelmasse 72.15g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Pentane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Pentan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™ >