Learn More
N-Octylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10115303
N-Octylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10115303
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10115303
Marke: Thermo Scientific Acros 129491000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-86-4
InChI-Schlüssel IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC-Name Octan-1-amin
SMILES CCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Octylamine
Schmelzpunkt -1.0°C
Dichte 0.7820g/mL
Siedepunkt 179.0°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H19N
Strukturformel CH3(CH2)7NH2
Brechungsindex 1.4280 to 1.4300
Menge 100 g
Beilstein 04,196
Relative Dichte 0.782
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 129.24
Viskosität 1.39 mPa.s (20°C)
Formelmasse 129.24
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0452939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2023 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
ChargennummerA0450342 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
ChargennummerA0443501 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/06/2022 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
ChargennummerA0422044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2022 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
ChargennummerA0403512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2021 Catalog Number129491000,129490050,129490020,129495000
Name des Produkts
N-Octylamin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >