Learn More
1-Octylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11421237
1-Octylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421237
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11421237
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24193.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
1-Octylamine is used as a precursor to prepare chemicals. It finds application in functional fluids and as a laboratory reagent. Further, it is used as a reactant in the preparation of 2H-indazoles and 1H-indazolones, which are used as myeloperoxidase(MPO) inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Octylamin wird als Vorläufer zur Herstellung von Chemikalien verwendet. Es wird für Funktionsflüssigkeiten und als Laborreagenz verwendet. Darüber hinaus wird es als Reaktant bei der Herstellung von2-H-Indazolen und1-H-Indazolen verwendet, die als Myeloperoxidase (MPO)-Hemmer verwendet werden.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Benzol und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Anhydriden und sauren Chloriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-86-4
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.247
MDL-Nummer MFCD00008247
InChI-Schlüssel IOQPZZOEVPZRBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym octylamine, n-octylamine, 1-aminooctane, 1-octanamine, 1-octylamine, caprylamine, caprylylamine, armeen 8, n-octylamine, mono, armeen 8d
PubChem CID 8143
ChEBI CHEBI:7728
IUPAC-Name Octan-1-amin
SMILES CCCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octylamine
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 0.78
Siedepunkt 178°C to 179°C
Flammpunkt 60°C (144°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1679227
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,benzene and ethyl acetate. Slightly miscible with water.
Formelmasse 129.25
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253835 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB24193.36,B24193.22
Chargennummer10253102 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2024 Catalog NumberB24193.36,B24193.22
Chargennummer10252237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB24193.36,B24193.22
Chargennummer10252238 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberB24193.36,B24193.22
Chargennummer10241607 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/06/2022 Catalog NumberB24193.36,B24193.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Octanamine
Name des Produkts
1-Octylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >