Learn More
N,N-Dimethylformamid, 99.8+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamide |
Schmelzpunkt | -61.0°C |
CAS Min. % | 99.8 |
CAS Max. % | 100.0 |
Hinweise zur Zersetzung | >350°C |
Dichte | 0.9450g/mL |
Siedepunkt | 153.0°C |
Menge | 25 mL |
Flammpunkt | 58°C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467171 | Analysenzertifikat | 11/11/2024 | 423645000,423640250,423640010,423640100,423640025 |
A0427658 | Analysenzertifikat | 31/08/2023 | 423645000,423640250,423640010,423640100,423640025 |
A0453633 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 423645000,423640250,423640010,423640100,423640025 |
A0452226 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 423645000,423640250,423640010,423640100,423640025 |
A0395297 | Analysenzertifikat | 14/12/2022 | 423645000,423640250,423640010,423640100,423640025 |
Sicherheit und Handhabung
- N,N-Dimethylformamide
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: N,N-Dimethylformamide
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%