Learn More
N-Methyl-DL-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
62.70 € - 595.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 600-21-5 |
---|---|
Summenformel | C4H9NO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.121 |
MDL-Nummer | MFCD00063136 |
InChI-Schlüssel | GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine |
PubChem CID | 4377 |
IUPAC-Name | 2-(Methylamino)Propansäure |
SMILES | CC(C(=O)O)NC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15432509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65287.14 |
25 g |
62.70 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15442509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65287.22 |
100 g |
184.00 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15452509
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H65287.36 |
500 g | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
600-21-5 | |
103.121 | |
GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N | |
4377 | |
CC(C(=O)O)NC |
C4H9NO2 | |
MFCD00063136 | |
n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine | |
2-(Methylamino)Propansäure |
Spezifikation
N-Methyl-DL-alanine | |
Weiß | |
MFCD00063136 | |
GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N | |
2-(Methylamino)Propansäure | |
4377 | |
98% |
600-21-5 | |
C4H9NO2 | |
n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine | |
CC(C(=O)O)NC | |
103.121 | |
103.12 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Nur für Forschungszwecke