Learn More
N-Methyl-DL-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442509
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 600-21-5
Summenformel C4H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 103.121
MDL-Nummer MFCD00063136
InChI-Schlüssel GDFAOVXKHJXLEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-dl-alanine, 2-methylamino propanoic acid, h-n-me-dl-ala-oh, n-alpha-methyl-dl-alanine, n-me-dl-ala-oh, alanine, n-methyl-, l, dl-n-methylalanine, me-dl-ala-oh, n-methyl cdl-alanine, n-, a-methyl-dl-alanine
PubChem CID 4377
IUPAC-Name 2-(Methylamino)Propansäure
SMILES CC(C(=O)O)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-DL-alanine
Farbe Weiß
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 98%
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver