Learn More
N-Formyl-L-Leucin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
43.30 € - 116.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6113-61-7 |
---|---|
Summenformel | C7H13NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 159.19 |
MDL-Nummer | MFCD00055861 |
InChI-Schlüssel | HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N |
Synonym | n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine |
PubChem CID | 9880216 |
IUPAC-Name | (2S)-2-formamido-4-Methylpentansäure |
SMILES | CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15496387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33564.03 |
1 g |
43.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15406397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33564.06 |
5 g |
116.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6113-61-7 | |
159.19 | |
HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N | |
9880216 | |
CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O |
C7H13NO3 | |
MFCD00055861 | |
n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine | |
(2S)-2-formamido-4-Methylpentansäure |
Spezifikation
N-Formyl-L-leucine | |
6113-61-7 | |
MFCD00055861 | |
HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N | |
(2S)-2-formamido-4-Methylpentansäure | |
9880216 | |
90% |
142°C to 145°C | |
C7H13NO3 | |
n-formyl-l-leucine, n-formyl-leu-oh, n-formylleucine, l-leucine, n-formyl, unii-5tha63y4ff, 5tha63y4ff, 2s-2-formamido-4-methylpentanoic acid, n-formylleucine #, formylleucin, n-formyl leucine | |
CC(C)C[C@H](NC=O)C(O)=O | |
159.19 | |
159.18 | |
Technisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 228-080-4
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C
RUO – Research Use Only