Learn More
N-Fmoc-4-iodo-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
44.10 € - 477.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 82565-68-2 |
---|---|
Summenformel | C24H20INO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 513.33 |
MDL-Nummer | MFCD00672340 |
InChI-Schlüssel | LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N |
Synonym | fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo |
PubChem CID | 2761479 |
SMILES | OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51977.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15488447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51977.03 |
1 g |
132.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15498447
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51977.06 |
5 g |
477.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
82565-68-2 | |
513.33 | |
LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N | |
2761479 |
C24H20INO4 | |
MFCD00672340 | |
fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo | |
OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 |
Spezifikation
N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine | |
213°C to 217°C | |
MFCD00672340 | |
fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo | |
−10° (c=1 in DMF) | |
(2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-iodphenyl)propansäure | |
2761479 | |
95% |
82565-68-2 | |
C24H20INO4 | |
Lichtempfindlich | |
LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N | |
OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12 | |
513.33 | |
513.33 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only