Learn More
N-Fmoc-4-iodo-L-Phenylalanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408457
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 82565-68-2
Summenformel C24H20INO4
Molekulargewicht (g/mol) 513.33
MDL-Nummer MFCD00672340
InChI-Schlüssel LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo
PubChem CID 2761479
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Schmelzpunkt 213°C to 217°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Optische Drehung −10° (c=1 in DMF)
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-iodphenyl)propansäure
Formelmasse 513.33
Reinheit (%) 95%