Learn More
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
146.73 € - 249.24 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 61478-26-0 |
---|---|
Summenformel | C10H19NO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 217.265 |
MDL-Nummer | MFCD02094386 |
InChI-Schlüssel | UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N |
PubChem CID | 11275979 |
IUPAC-Name | Tert-Butyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1CO)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15417937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51050.03 |
1 g | N/A | ||||||
15427937
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51050.06 |
5 g |
249.24 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
61478-26-0 | |
217.265 | |
UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N | |
Tert-Butyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat |
C10H19NO4 | |
MFCD02094386 | |
11275979 | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1CO)O |
Spezifikation
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol | |
C10H19NO4 | |
n-boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, boc-hyp-ol, 2s,4r-tert-butyl 4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2s,4r-1-boc-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine, 2s,4r-tert-butyl4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, trans-4-hydroxy-l-prolinol, n-boc protected | |
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1CO)O | |
217.265 | |
217.26 |
61478-26-0 | |
MFCD02094386 | |
UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N | |
Tert-Butyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat | |
11275979 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen