Learn More
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15417937
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417937
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15417937
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51050.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61478-26-0
Summenformel C10H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 217.265
MDL-Nummer MFCD02094386
InChI-Schlüssel UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
PubChem CID 11275979
IUPAC-Name Tert-Butyl (2S,4R)-4-Hydroxy-2-(Hydroxymethyl)Pyrrolidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(CC1CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol
Menge 1 g
Synonym n-boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, boc-hyp-ol, 2s,4r-tert-butyl 4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, tert-butyl 2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, boc-trans-4-hydroxy-l-prolinol, 2s,4r-1-tert-butoxycarbonyl-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, 2s,4r-1-boc-4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine, n-boc-2s,4r-4-hydroxy-2-hydroxymethylpyrrolidine, 2s,4r-tert-butyl4-hydroxy-2-hydroxymethyl pyrrolidine-1-carboxylate, trans-4-hydroxy-l-prolinol, n-boc protected
Formelmasse 217.26
Reinheit (%) 96%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
N-Boc-trans-4-hydroxy-L-prolinol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >