Learn More
N-Boc-S-ethyl-L-Cystein, Thermo Scientific Chemicals
81.90 € - 355.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 16947-82-3 |
---|---|
Summenformel | C10H19NO4S |
Molekulargewicht (g/mol) | 249.325 |
MDL-Nummer | MFCD00076919 |
InChI-Schlüssel | IBCCMMVPGKVLAX-ZETCQYMHSA-N |
Synonym | boc-cys et-oh, boc-s-ethyl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylthio propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylsulfanyl propanoic acid, n-boc-s-ethyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butoxycarbonyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butyloxycarbonyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-ethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-ethyl |
PubChem CID | 7018740 |
IUPAC-Name | (2R)-3-Ethylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure |
SMILES | CCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11499320
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50216.03 |
1 g |
81.90 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11409330
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50216.06 |
5 g |
355.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16947-82-3 | |
249.325 | |
IBCCMMVPGKVLAX-ZETCQYMHSA-N | |
7018740 | |
CCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C |
C10H19NO4S | |
MFCD00076919 | |
boc-cys et-oh, boc-s-ethyl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylthio propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylsulfanyl propanoic acid, n-boc-s-ethyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butoxycarbonyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butyloxycarbonyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-ethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-ethyl | |
(2R)-3-Ethylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure |
Spezifikation
N-Boc-S-ethyl-L-cysteine | |
C10H19NO4S | |
boc-cys et-oh, boc-s-ethyl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylthio propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylsulfanyl propanoic acid, n-boc-s-ethyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butoxycarbonyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butyloxycarbonyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-ethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-ethyl | |
CCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C | |
249.325 | |
249.33 |
16947-82-3 | |
MFCD00076919 | |
IBCCMMVPGKVLAX-ZETCQYMHSA-N | |
(2R)-3-Ethylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure | |
7018740 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only