missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Boc-S-ethyl-L-Cystein, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11409330
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 16947-82-3
Summenformel C10H19NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 249.325
MDL-Nummer MFCD00076919
InChI-Schlüssel IBCCMMVPGKVLAX-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-cys et-oh, boc-s-ethyl-l-cysteine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylthio propanoic acid, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-ethylsulfanyl propanoic acid, n-boc-s-ethyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butoxycarbonyl-l-cysteine, s-ethyl-n-t-butyloxycarbonyl-l-cysteine, n-tert-butoxycarbonyl-s-ethyl-l-cysteine, l-cysteine, n-1,1-dimethylethoxy carbonyl-s-ethyl
PubChem CID 7018740
IUPAC-Name (2R)-3-Ethylsulfanyl-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propansäure
SMILES CCSCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Boc-S-ethyl-L-cysteine
Menge 5 g
Formelmasse 249.33

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'