Learn More
N-BOC-1,2-Diaminoethan 98 %, Thermo Scientific Chemicals
55.30 € - 279.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 57260-73-8 |
---|---|
Summenformel | C7H16N2O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 160.22 |
MDL-Nummer | MFCD00191871 |
InChI-Schlüssel | AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane |
PubChem CID | 187201 |
IUPAC-Name | tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCCN |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10415805
|
Thermo Scientific
389900010 |
1 g | Glasflasche |
55.30 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10390724
|
Thermo Scientific Acros
389900050 |
5 g | Glasflasche |
169.00 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10589233
|
Thermo Scientific Acros
389900250 |
25 g | Glasflasche |
279.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
57260-73-8 | |
160.22 | |
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N | |
187201 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCN |
C7H16N2O2 | |
MFCD00191871 | |
n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane | |
tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat |
Spezifikation
N-BOC-1, 2-diaminoethane | |
80°C to 84°C (0.3mmHg) | |
100.0 | |
97.5% min. (GC) | |
Echt | |
MFCD00191871 | |
1.458 | |
CC(C)(C)OC(=O)NCCN | |
160.22 | |
160.22 | |
1.0160g/mL | |
1.016 |
57260-73-8 | |
97.5 | |
Farblos bis hellgelb | |
C7H16N2O2 | |
(CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2 | |
n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane | |
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N | |
tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat | |
187201 | |
98% | |
>110°C | |
Ölige Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- N-BOC-1,2-diaminoethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.