Learn More
N-BOC-1,2-Diaminoethan 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10390724
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57260-73-8
Summenformel C7H16N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.22
MDL-Nummer MFCD00191871
InChI-Schlüssel AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-boc-ethylenediamine, tert-butyl n-2-aminoethyl carbamate, tert-butyl 2-aminoethyl carbamate, n-t-boc-ethylenediamine, n-tert-boc-ethylenediamine, tert-butyl 2-aminoethylcarbamate, n-boc-1,2-diaminoethane, n-boc-ethane-1,2-diamine, mono-n-t-boc-eda, n-boc-diaminoethane
PubChem CID 187201
IUPAC-Name tert-Butyl-N-(2-aminoethyl)carbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-BOC-1, 2-diaminoethane
Siedepunkt 80°C to 84°C (0.3mmHg)
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3COC(O)NH(CH2)2NH2
Brechungsindex 1.458
Dichte 1.0160g/mL
Menge 5 g
Flammpunkt >110°C
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) 98%
Relative Dichte 1.016
Physikalische Form Ölige Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-BOC-1,2-diaminoethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.