Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-L-Leucin, 99 %
37.50 € - 126.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1188-21-2 |
---|---|
Summenformel | C8H15NO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 173.21 |
MDL-Nummer | MFCD00065131 |
InChI-Schlüssel | WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N |
Synonym | n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin |
PubChem CID | 70912 |
ChEBI | CHEBI:17786 |
IUPAC-Name | (2S)-2-acetamido-4-Methylpentansäure |
SMILES | CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10235961
|
Thermo Scientific Chemicals
347010050 |
5 g | Glasflasche |
37.50 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10377181
|
Thermo Scientific Chemicals
347010250 |
25 g | Glasflasche |
126.00 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1188-21-2 | |
173.21 | |
WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N | |
70912 | |
(2S)-2-acetamido-4-Methylpentansäure |
C8H15NO3 | |
MFCD00065131 | |
n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin | |
CHEBI:17786 | |
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O |
Spezifikation
N-Acetyl-L-leucine | |
1188-21-2 | |
100.0 | |
Weiß | |
99% | |
(CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH | |
− 24.50 | |
(5% in ethanol) Clear colorless | |
CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O | |
173.21 | |
CHEBI:17786 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
190.0°C | |
Echt | |
C8H15NO3 | |
MFCD00065131 | |
n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin | |
WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N | |
(2S)-2-acetamido-4-Methylpentansäure | |
70912 | |
173.21 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 214-706-3
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only