Learn More
Macherey-Nagel™ Bördelkappen, N 11 Aluminium
Zur sicheren Abdichtung von Rohren mithilfe verschiedener Bördelverschlüsse. Macherey-Nagel™ N 11 Bördelkappen aus Aluminium sind in verschiedenen Ausführungen und Farben mit verschiedenen Septen lieferbar.
14.80 € - 42.10 €
Produkte 7
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Farbe Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Farbe Septum Preis Menge & Verfügbarkeit  
10186563
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
70284
0,25 mm Silber PTFE rein/weiß
14.80 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10468852
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
70288
1,3 mm Silber Silikon weiß/PTFE rot
30.25 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12490500
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
702995
1 mm Silber PTFE Rot / Silikon Weiß / PTFE Rot
31.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12420460
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
702823
1,5 mm Silber Silikon weiß/PTFE blau, kreuzgeschlitzt
42.10 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10017630
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
70231
1,3 mm Silber Naturkautschuk / Butyl, rot-orange / TEF, farblos
18.70 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10760903
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
70231.2
1 mm Rot Naturkautschuk / Butyl, rot-orange / TEF, farblos
16.50 €
100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10652034
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Macherey-Nagel™
70231.3
1 mm Blau Naturkautschuk / Butyl, rot-orange / TEF, farblos
16.50 €
100 Stück
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fertig konfektionierte Crimp-Verschlüsse und einfache Crimp-Kappen N 11 
  • Septen werden zusammengebaut, Kappen sind gebrauchsfertig.
  • Septen werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt, Bilder auf dem Kopf stehend.
  • Packungen mit 100 Verschlüssen