Learn More
Macherey-Nagel™ Bördelkappen, N 11 Aluminium
Zur sicheren Abdichtung von Rohren mithilfe verschiedener Bördelverschlüsse. Macherey-Nagel™ N 11 Bördelkappen aus Aluminium sind in verschiedenen Ausführungen und Farben mit verschiedenen Septen lieferbar.
Marke: Macherey-Nagel™ 70284
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fertig konfektionierte Crimp-Verschlüsse und einfache Crimp-Kappen N 11
- Septen werden zusammengebaut, Kappen sind gebrauchsfertig.
- Septen werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt, Bilder auf dem Kopf stehend.
- Packungen mit 100 Verschlüssen
Spezifikation
Silber | |
PTFE rein/weiß | |
0,25 mm |
Aluminium, PTFE | |
100/Packung |