Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ PC2 NT AK M D Trockenchemie-Vakuumsystem
Das Trockenvakuumsystem gewährleistet die wichtigsten Funktionen für die grundlegende Rotationsverdampfung
Marke:  BrandTech™ VACUUBRAND™ 20732700
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10677245
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: Bedienungsanleitung, Netzkabel.
Beschreibung
Beschreibung
Dieses durch eine MZ2C NT Chemie-Vakuumpumpe angetriebene System beinhaltet einen Eingangsauffangkolben und einen integrierten Gasballast zur Handhabung von kondensierten Dämpfen sowie eine Bourdon-Vakuummessuhr, mit der der relative Druck abgelesen und Trends angezeigt werden können. Ein Ventil aus Fluorpolymer gewährt eine sichere, manuelle Durchflusskontrolle, um die Pumpgeschwindigkeit dem Dampffluss anzupassen und Unregelmäßigkeiten zu verhindern.
  • Die Pumpen wurden für Leistungsfähigkeit entwickelt. Mit bis zu 40 % höheren Durchflussraten bei arbeitenden Vakuumstufen als bei vergleichbaren Pumpen mit ähnlicher Saugleistungseinstufungen
  • Die Chemie-Membranpumpe besitzt einen Strömungsweg aus Material mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, wie z. B. Köpfe und Membranen aus PTFE
  • Sie ist ebenfalls mit einem Gasballast ausgestattet, um eine konsistente Pumpleistung bei kondensierten Dämpfen mit minimaler Einschränkung des Endvakuums zu liefern
  • Eliminiert das mit Drehschieberpumpen verbundene Beschlagen, Handhaben und Entsorgen von kontaminiertem Öl
  • Typische Wartungsintervalle liegen bei zwischen 10,000 und 15,000 Betriebsstunden. Das bedeutet Jahre bei vielen Anwendungen
  • Zubehör für die Durchflussregelung und Lösungsmittelrückgewinnung bestehen ebenfalls aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Material wie Borosilikatglas für den Auffangkolben
  • Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
  • Saugleistung: 38 l/min (1.4 cfm)
  • Elektrische Anforderungen: 120 V, US-Stecker
Serviceleistungen
Ein Jahr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0.18 hp
Bedienungsanleitung, Netzkabel
CE
ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil
CEE
29.5 lb.
104 °F
10°C
50/60 Hz
31.3 cm
31 cm
IP40
1.8A
1500 bis 1800
230 V, 50/60 Hz
MZ 2C NT
-10 bis 60 °C
13.4 kg
40 °C
38 l/min
12.32 Zoll
12.2 Zoll
9.56 Zoll
230 V