Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ PC2 NT AK M D Trockenchemie-Vakuumsystem
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Stromstärke:
1.8A
Frequenz:
50/60 Hz
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Bedienungsanleitung, Netzkabel.
Dieses durch eine MZ2C NT Chemie-Vakuumpumpe angetriebene System beinhaltet einen Eingangsauffangkolben und einen integrierten Gasballast zur Handhabung von kondensierten Dämpfen sowie eine Bourdon-Vakuummessuhr, mit der der relative Druck abgelesen und Trends angezeigt werden können. Ein Ventil aus Fluorpolymer gewährt eine sichere, manuelle Durchflusskontrolle, um die Pumpgeschwindigkeit dem Dampffluss anzupassen und Unregelmäßigkeiten zu verhindern.
- Die Pumpen wurden für Leistungsfähigkeit entwickelt. Mit bis zu 40 % höheren Durchflussraten bei arbeitenden Vakuumstufen als bei vergleichbaren Pumpen mit ähnlicher Saugleistungseinstufungen
- Die Chemie-Membranpumpe besitzt einen Strömungsweg aus Material mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit, wie z. B. Köpfe und Membranen aus PTFE
- Sie ist ebenfalls mit einem Gasballast ausgestattet, um eine konsistente Pumpleistung bei kondensierten Dämpfen mit minimaler Einschränkung des Endvakuums zu liefern
- Eliminiert das mit Drehschieberpumpen verbundene Beschlagen, Handhaben und Entsorgen von kontaminiertem Öl
- Typische Wartungsintervalle liegen bei zwischen 10,000 und 15,000 Betriebsstunden. Das bedeutet Jahre bei vielen Anwendungen
- Zubehör für die Durchflussregelung und Lösungsmittelrückgewinnung bestehen ebenfalls aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Material wie Borosilikatglas für den Auffangkolben
- Endvakuum: 5 Torr (7 mbar)
- Saugleistung: 38 l/min (1.4 cfm)
- Elektrische Anforderungen: 120 V, US-Stecker
Garantie
Ein Jahr
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | Without gas ballast - 5.3 Torr; with gas ballast - 9 Torr |
| PS | 0.18 hp |
| Stromstärke | 1.8A |
| Enthält | Bedienungsanleitung, Netzkabel |
| Motordrehzahl | 1500 bis 1800 |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Material | ETFE-Pumpenkopf, PTFE-Membran, PTFE-Schläuche, FFKM-Ventil |
| Modell | MZ 2C NT |
| Steckertyp | CEE |
| Mehr anzeigen |