Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipettes with Printed Text
Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
400.00 € - 406.00 €
Spezifikation
Kompatible Spitzen | Diamantspitzen, Amplipur Spitzen |
---|---|
Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Farbe | Divers |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17783148
|
Gilson™
FP10001SP |
2 μl | P2 |
400.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17713158
|
Gilson™
FP10002SP |
10 μl | P10 |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17743158
|
Gilson™
FP10003SP |
20 μl | P20 |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17773158
|
Gilson™
FP10004SP |
100 μl | P100 |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17703168
|
Gilson™
FP10005SP |
200 μl | P200 |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17733168
|
Gilson™
FP10006SP |
1000 μl | P1000 |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17763168
|
Gilson™
FP10007SP |
5000 μl | P5000 |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17793168
|
Gilson™
FP10008SP |
10 ml | P10 |
406.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
MyPIPETMAN™ Select pipettes are fully autoclavable, air-displacement pipettes that cover a full volume range. With no compromise on quality and performance, the built-in ejection system with integrated lever provides reduced tip ejection forces as compared to direct ejection systems. This patented ejection system reinforces the pipette's ergonomics for convenient use throughout the day.
- Simply adjust the volume by turning the push button of the pipette with the unique, patented Trilock™ volume-locking system
- Light ratchet volume setting for precise volume adjustment
- Volume-locked position to secure pipetting
- Ergonomic, textured design for better grip
- Lightweight and well-balanced
- Optional handle printing on demand
- Variable volume single channel models cover a volume range from 0.2 μL to 10 mL
- Variable volume multichannel models cover a volume range from 0.5 μL to 300 μL (8- and 12-channel models)
Specifications
Diamantspitzen, Amplipur Spitzen | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen, PVDF, PBT | |
MyPipetman™ Select | |
Mechanische Pipette |
Nein | |
Divers | |
Ergonomisch, strukturiert | |
1 | |
Unsteril |