Learn More
Gilson™ MyPIPETMAN™ Select Single Channel Pipettes with Printed Text
Identify your pipette to avoid risk of contamination by dedicating it to a specific liquid or workflow step and improving your lab's Lean Management process.
Marke: Gilson™ FP10005SP
347.78 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21924" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09200kg
Beschreibung
MyPIPETMAN™ Select Pipetten sind vollständig autoklavierbare Luftverdrängungspipetten, die einen vollständigen Volumenbereich abdecken. Das integrierte Auswurfsystem mit integriertem Hebel lässt keine Kompromisse bei Qualität und Leistung zu und reduziert den Kraftaufwand für den Spitzenabwurf gegenüber den Direktauswurfsystemen. Dieses patentierte Auswurfsystem verstärkt die Ergonomie der Pipette für eine bequeme Verwendung über den ganzen Tag.
- Mit dem einzigartigen, patentierten Trilock™ Volumenverriegelungssystem können Sie das Volumen einfach durch Drehen der Drucktaste an der Pipette einstellen
- Leichte Ratschen-Volumeneinstellung für präzise Volumeneinstellung
- Volumenverriegelte Position zum sicheren Pipettieren
- Ergonomisches, strukturiertes Design für besseren Halt
- Leicht und gut ausbalanciert
- Optional Griffbedruckung auf Anfrage
- Einkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,2 μl bis 10 ml ab
- Mehrkanalmodelle mit variablem Volumen decken einen Volumenbereich von 0,5 μl bis 300 μl ab (8- und 12-Kanal-Modelle)
Spezifikation
Diamantspitzen, Amplipur Spitzen | |
Autoklavierbar | |
Wiederverwendbar | |
Polypropylen, PVDF, PBT | |
1 | |
Unsteril | |
200 μl |
Nein | |
Divers | |
Ergonomisch, strukturiert | |
P200 | |
MyPipetman™ Select | |
Mechanische Pipette |