Learn More
Thermo Scientific™ MYP-Agarauswahl
Zählung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben bei gleichzeitiger ISO7932-Konformität mit einem selektiven Medium, das sich selbst bei den anspruchsvollsten Zellverhältnissen eines Organismus als wirksam erwiesen hat.
Marke:  Thermo Scientific™ PO5133A
18.35 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13215369
  • 40.40 € / 10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Zählen Sie Bacillus cereus in Lebensmittelproben mit einem selektiven und differenziellen Medium mit diagnostischen Merkmalen, die darauf beruhen, dass Bacillus cereus Mannitol nicht verwendet und die meisten Stämme Phospholipase C produzieren können, was zu einem undurchsichtigen Hof um die Kolonien führt. Der Thermo Scientific™ MYP-Selektivagar enthält Polymyxin B, das gramnegative Bakterien hemmt.
Bacillus cereus ist seit den 1950er Jahren als Erreger von Lebensmittelvergiftungen bekannt. Viele frühe Isolierungstechniken, die sich auf Hämolyse und Koloniemorphologie stützten, verwendeten Blutagar, gefolgt von einer Reihe von Nachweistests. MYP-Agar hat sich auch bei sehr geringen Mengen als sehr effektiv zum Nachweis von B. cereus erwiesen. Die Formulierung entspricht der ISO 7932.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß CEN ISO/TS 11133-2 getestet. Gemäß ISO 7932
6°bis 12 °C
Deutschland
Agar
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Rot-Orange, transparent bis leicht lichtundurchlässig
90mm-Einzelplatte
MYP Selective Agar
17 g ± 5 %
10/Pckg.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer4503623 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPO5133A
Chargennummer4503344 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPO5133A
Chargennummer4503620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2025 Catalog NumberPO5133A
Chargennummer4503269 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2025 Catalog NumberPO5133A
Chargennummer4503266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/04/2025 Catalog NumberPO5133A
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MYP-Agarauswahl >