Learn More
Thermo Scientific™ MYP-Agar (dehydriert)
Artikelnummer. 10769413
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10769413
Marke: Thermo Scientific™ CM0929B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Keimzahlbestimmung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben mit diesem selektiven Differential-Nährboden.
Keimzahlbestimmung von Bacillus cereus in Lebensmittelproben mit dem selektiven Differential-Nährboden Thermo Scientific™ Oxoid™ MYP-Agar (dehydriert). Die diagnostischen Merkmale des Nährbodens beruhen auf dem Unvermögen von Bacillus cereus, Mannitol zu fermentieren, und auf der Fähigkeit der meisten Stämme, Phospholipase C zu produzieren, was zu opaken Höfen um die Kolonien führt.
Bacillus cereus ist seit den 1950er Jahren als Erreger von Lebensmittelvergiftungen bekannt. Viele ältere Isolierungstechniken verwendeten Blutagar und verließen sich auf Hämolyse und Koloniemorphologie, gefolgt von einer Reihe von Bestätigungstests. MYP-Agar hat sich auch bei sehr geringen Mengen als sehr effektiv zum Nachweis von B. cereus erwiesen.
  • Selektiv: Aufgrund der Anwesenheit von Polymyxin B inhibiert das Medium die meisten gramnegativen Bakterien.
  • Einfache Auswertung: Einfache Unterscheidung von Bacillus cereus (opaker Hof aus Präzipitat um die Kolonien herum) von anderen grampositiven Organismen (keine Hemmhöfe).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen AFNOR, AOAC, BSI, FDA, ISO, NMKL.
Beschreibung MYP-Agar
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 11,6 l Medium
Nur für Laboranwendungen