Learn More
ZVG™ Multizell™ Tissues
These tissue paper wipes are highly absorbent, lint-free, and made from 100% recycled material. The towels are wet-strength and environmentally friendly.
32.20 € - 39.80 €
Spezifikation
Produkttyp Wischpapier
Länge (angloamerikanisch) 10.6 in.
Länge (metrisch) 27 cm
Breite (angloamerikanisch) 12.6 in.
Breite (metrisch) 32 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Lage Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Lage Preis Menge & Verfügbarkeit  
17873535
Unterlagen ansehen
ZVG™
10440-00
3-ply
32.20 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17853535
Unterlagen ansehen
ZVG™
10333-00
4-ply
39.80 €
1000 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal choice for when something needs to be quickly wiped up or cleaned
  • Absorbent and lint-free tissues can effectively remove both dry and oily dirt
  • Cost-effective Multizell™ tissues are made from 100% recycled material
  • Ideal for gas stations, car workshops, and even in the healthcare sector - whether it's for elderly and infant care or for cleaning soiled beds
  • Lint-free, highly absorbent, and highly resistant to moisture
  • Convenient single-sheet dispensing makes the environmentally friendly Multizell™ tissues significantly more economical to use compared to conventional layered pulp
In the zetPutz™ and zetMedica™ range, you will find more lint-free, highly absorbent 1- to 4-ply cleaning and polishing tissues for individual cleaning purposes.
Spezifikation
Spezifikation
Wischpapier
27 cm
32 cm
Natural
10.6 in.
12.6 in.
Recyclingpapier
Single-use
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ZVG™ Multizell™ Tissues