Learn More
Thermo Scientific™ Mikrotiterplatten-Photometer Multiskan™ FC
Das Multiskan FC Mikrotiterplatten-Photometer ist ein zuverlässiges Gerät für zahlreiche Forschungs- und Routineanwendungen Es kann sowohl 96- als auch 384-Well-Platten messen und bietet eine Schüttelfunktion sowie optional einen Inkubator für temperaturkritische Assays Es kann als eigenständiges Gerät eingesetzt oder über einen PC mit der intuitiv zu bedienenden SkanIt™ Software gesteuert werden
204.00 € - 9550.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Plattentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Plattentyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11590685
|
Thermo Scientific™
51119000 |
Multiskan FC | 96-Well-Platte |
6900.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11861575
|
Thermo Scientific™
1410101 |
Zubehör: Lampe 6 V/10 W |
204.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11500695
|
Thermo Scientific™
51119100 |
Multiskan FC mit Inkubator | 96-Well-Platte, 384-Well-Platte |
9550.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Multiskan FC vereint über 40 Jahre an Erfahrung der bekannten Multiskan Produkte mit Funktionen für eine gesteigerte Anwenderfreundlichkeit. Der Multiskan FC bietet einen Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm, der viele unterschiedliche Anwendungen, angefangen von enzymkinetischen Studien bis hin zu Lowry-Assays, ermöglicht Das Gerät führt schnelle und genaue Messungen durch. So ist zum Beispiel die komplette Messung einer 96-Well-Platte in weniger als sieben Sekunden möglich. Das Gerät ist serienmäßig mit Linearschüttler ausgestattet. Ein Modell mit Inkubator erreicht Inkubationstemperaturen bis zu 50 °C und ist in der Lage, 384-Well-Mikrotiterplatten zu lesen. Die SkanIt Software unterstützt die optimale Nutzung des Geräts durch einen visuellen Arbeitsablauf, eine mühelose Datenanalyse und Exportfunktionen.
- Bewährte Leistung und zuverlässige tägliche Ergebnisse durch patentiertes optisches Design und integrierte Selbstdiagnose
- Ein breiter Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm für eine Vielzahl von Forschungs- und Routineanwendungen wie ELISA-Immunoassays, Proteinquantifizierung, Endotoxin, Zytotoxizitäts- und Proliferationsassays, Enzym-Assays und Wachstumskurven
- Ausgestattet mit einem Filterrad mit acht Positionen und drei Standardfiltern, 405 nm, 450 nm und 620 nm, vorinstalliert
- Ein umfassendes Sortiment an einfach zu installierenden zusätzlichen Filtern ist auf Bestellung erhältlich
- Schnelle und präzise Messungen von 96- und 384-Well-Platten für unterschiedliche Anforderungen an den Durchsatz
- Schüttelt und inkubiert bis zu 50 °C für temperaturkritische Assays
- Einfache Bedienung dank des großen Farbbildschirms und einer großen Auswahl verschiedener Sprachen
- Eine logisch aufgebaute optische Benutzerführung der SkanIt-Software, die umfangreiche Möglichkeiten für die Gerätesteuerung und anwenderfreundliche Datenverwaltung bietet
- Multiskan Prüfplatte zur Leistungsüberprüfung des Geräts erhältlich
- Roboterkompatibilität für hohen Probendurchsatz
Garantie
1 Jahr
Spezifikation
Multiskan™ |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.