Learn More
Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate Photometer Lamp
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Messen Sie mit dem anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Mikrotiterplatten-Photometer die Absorption in vielen Applikationen im Bereich der Forschung sowie der klinischen Routine. Dank der integrierten Selbstdiagnosefunktion, IQ/OQ/PQ-Protokollen und Verifikationswerkzeugen sorgt das Multiskan FC für bewährte Leistung und zuverlässige Ergebnisse. Hervorragende Benutzerfreundlichkeit durch die visuelle Benutzeroberfläche und mehrere Sprachversionen. Das Multiskan FC (IVD-Modell) mit interner Software entspricht der europäischen IVD-Richtlinie für In-vitro-Medizinprodukte, wodurch es sich ideal für qualitative und quantitative ELISA-Applikationen in klinischen Laboren eignet. Vereinfachen Sie Ihre ELISA-Arbeitsabläufe mit unserem eGuide für alle Ihre ELISA-Anforderungen.
- Breiter Wellenlängenbereich von 340 bis 850 nm
- Schnelles Messen von 96- und 384-Well Platten
- Schüttelt und inkubiert bis zu 50 °C für temperaturkritische Assays
- Einfache Bedienung dank des großen Farbbildschirms und einer großen Auswahl verschiedener Sprachen
- Thermo Scientific™ SkanIt™ Software bietet höchste Anwenderfreundlichkeit und logische Arbeitsabläufe
- USB-Anschluss zur einfachen Datenübertragung
Empfohlen für:
Immunoassays (ELISA), Proteinbestimmung, Endotoxingehalt, Zytotoxizitäts- und Proliferations-Assays, Enzym-Assays, Wachstumskurven
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Lamp Assembly |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Multiskan FC |
| Produktlinie | Multiskan |
| Enthält | Lamp 6V/10W |
| Beschreibung | Zubehör: Lampe 6 V/10 W |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.