Learn More
Merck MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung. EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten sind innovative Platten und ideal für Bead-basierte Assays. Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
493.00 € - 2815.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ANSI, SBS |
---|---|
Format | Standard |
Membran | Hydrophiles PVDF |
Array | 8 x 12 |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Menge | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Material | Menge | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10011953
|
Merck
MSBVN1B50 |
Lichtundurchlässig | Barex | 50/Packung | 1,2 μm |
2415.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10659113
|
Merck
MSBVN1250 |
Durchsichtig | Styrol | 50/Packung | 1,2 μm |
2235.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10777264
|
Merck
MSBVS1210 |
Lichtundurchlässig | Styrol | 10 St./Packung | 1,2 μm |
672.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10432753
|
Merck
MSBVN1210 |
Durchsichtig | Styrol | 10 St./Packung | 1,2 μm |
493.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10400334
|
Merck
MSDVN6B50 |
Lichtundurchlässig | Barex | 50/Packung | 0,65 μm |
2400.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10367123
|
Merck
MSGVN2210 |
Durchsichtig | Styrol | 10 St./Packung | 0,22 μm |
493.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10154213
|
Merck
MSGVN2250 |
Durchsichtig | Styrol | 50/Packung | 0,22 μm |
2815.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10347133
|
Merck
MSGVN2B50 |
Lichtundurchlässig | Barex | 50/Packung | 0,22 μm |
2415.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10715164
|
Merck
MSHVN4B10 |
Lichtundurchlässig | Barex | 10 St./Packung | 0,45 μm |
530.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10367513
|
Merck
MSHVS4510 |
Durchsichtig | Styrol | 10 St./Packung | 0,45 μm |
630.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
10408993
|
Merck
MSHVN4B50 |
Durchsichtig | Barex | 50/Packung | 0,45 μm |
2415.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung.MultiscreenHTS Durapore™ 96-Well-Filterplatten sind innovative Platten, die sich ideal für Bead-basierte Assays eignen.Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
Zur Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen und im Radioisotopennachweis.- Standardisierte Maße und ausgerichtete, starre Seitenwände
- Ermöglichen vollständige Kompatibilität mit automatischen und Robotergreifarmen, Staplern, Plattenwäschern, Strichcodeetiketten und Plattenlesegeräten
- Das einzigartige zweiteilige Plattendesign verhindert Oberflächenkontakt mit den einzelnen “Tropfenleitern” der Wells, damit Überschneidung zwischen Wells vermieden wird
- Verlängerte Umrandung und Vakuummehrfachschläuche
- Ermöglicht einfaches, kontaminationsfreies Stapeln direkt mit den Sammelplatten
- Schützt die darunterliegenden Wasserabzüge
- Große Fläche für Strichcode-Etiketten
- Verbessert die Vakuumabdichtung
- Der herausnehmbare Wasserabzug ermöglicht den Zugang zur Membran bei ELISPOT-Assays, der Visualisierung ganzer Organismen und dem Nachweis von Radioisotopen
- Die isolierten Wells und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern, dass Reagenzien von Well zu Well fließen können
- Der undurchsichtige Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
- Die hydrophile Durapore™ Membran mit niedriger Bindung ermöglicht die unspezifische Bindung von Antikörpern, Reagenzien und Proben
- Entsprechen den ANSI™/SBS 2004-Spezifikationen für Platten
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophiles PVDF | |
96 |
Standard | |
8 x 12 |