Learn More
Merck MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung. EMD Millipore MultiScreenHTS Durapore™ 96-Well Filterplatten sind innovative Platten und ideal für Bead-basierte Assays. Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
Marke: Merck MSHVS4510
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Konzipiert für vollständige Kompatibilität mit Automatisierung.MultiscreenHTS Durapore™ 96-Well-Filterplatten sind innovative Platten, die sich ideal für Bead-basierte Assays eignen.Opakes Barex™ und klares steriles oder nicht-steriles Styrol und Racks mit verschiedenen Porengrößen.
Zur Verwendung bei Rezeptor-Liganden-Bindungen, der allgemeinen Probenvorbereitung, ELISPOT, Enzymaktivität, auf Beads basierende Assays, Visualisierung ganzer Organismen und im Radioisotopennachweis.- Standardisierte Maße und ausgerichtete, starre Seitenwände
- Ermöglichen vollständige Kompatibilität mit automatischen und Robotergreifarmen, Staplern, Plattenwäschern, Strichcodeetiketten und Plattenlesegeräten
- Das einzigartige zweiteilige Plattendesign verhindert Oberflächenkontakt mit den einzelnen “Tropfenleitern” der Wells, damit Überschneidung zwischen Wells vermieden wird
- Verlängerte Umrandung und Vakuummehrfachschläuche
- Ermöglicht einfaches, kontaminationsfreies Stapeln direkt mit den Sammelplatten
- Schützt die darunterliegenden Wasserabzüge
- Große Fläche für Strichcode-Etiketten
- Verbessert die Vakuumabdichtung
- Der herausnehmbare Wasserabzug ermöglicht den Zugang zur Membran bei ELISPOT-Assays, der Visualisierung ganzer Organismen und dem Nachweis von Radioisotopen
- Die isolierten Wells und die einzeln versiegelten Filterscheiben verhindern, dass Reagenzien von Well zu Well fließen können
- Der undurchsichtige Kunststoff verhindert die Lichttransmission zwischen Wells bei der direkten Szintillationszählung
- Die hydrophile Durapore™ Membran mit niedriger Bindung ermöglicht die unspezifische Bindung von Antikörpern, Reagenzien und Proben
- Entsprechen den ANSI™/SBS 2004-Spezifikationen für Platten
Spezifikation
ANSI, SBS | |
Hydrophiles PVDF | |
0,45 μm | |
Durchsichtig | |
96 | |
0,28 cm2 | |
10 St./Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Bindungsvermögen | |
Styrol | |
Steril | |
Rezeptorbindungsassays für ganze Zellen und Zellfragmente, Protein-Kinase, Phosphatase-Präzipitationssassays, Bead, Harz-basierte Assays |