Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Modus-Spender
GREENER_CHOICE
MultiFlo FX is an automated multi-mode reagent dispenser for 6- to 1536-well microplates.
Marke:  Agilent BioTek MFXP2-SN
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17217829
  • N.V. / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
MultiFlo FX ist ein automatisierter Multimodus-Reagenzienspender für 6- bis 1536-Well-Mikrotiterplatten. Das System umfasst verschiedene einzigartige Technologien in seinem modularen Design, wie Parallel Dispense, Random Access Dispensing (RAD) und das patentierte Automated Media Exchange (AMX) Module
Die Technologien im MultiFlo FX Mikrotiterplatten-Dispenser ermöglichen viele Anwendungen im Umgang mit Flüssigkeiten, von 2D- und 3D-Zellkulturen bis hin zu Konzentrations-Normalisierungs-Assays, ELISA, Bead-basierten Assays und mehr. Ein vollständig konfiguriertes MultiFlo FX ersetzt bis zu fünf Flüssigkeitsgeräte und spart Platz, Zeit und Gerätebudgets. MultiFlo FX bietet vollständige Workflow-Automatisierung in der Zellbildgebung und biochemischen Anwendungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Agilent BioTek MultiFlo FX Multi-Modus-Spender > 2 Modularme