Learn More
Thermo Scientific™ Digitaler Multidrop™ Pico 1 Spender
Miniaturisierung von Assays und genaue Ergebnisse im Pikoliterbereich mit benutzerfreundlicher Software
18315.00 € - 63510.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Digitaler Spender |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting |
Schnittstelle | USB |
Plattentyp | 12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm |
Präzision | ≤ 8 % |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16671296
![]() |
Thermo Scientific™
5840500 |
Digitaler Multidrop™ Pico 1 Spender | 31 x 28 x 20 cm |
18315.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16643823
![]() |
Thermo Scientific™
5840600 |
Digitaler Multidrop™ Pico 8 Spender | 47 x 38 x 23 cm |
63510.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Pico 1 und Pico 8 bieten eine verbesserte Genauigkeit beim Dispensieren von Volumina von 11 pl in jedem Well, wobei bis zu zehn Mal weniger Reagenz im Vergleich zu manuellen Pipettiervorgängen verwendet wird, was erheblich zur Kostensenkung und Abfallreduzierung beiträgt.Die für die Miniaturisierung von Assays, die Steigerung der Produktivität und die Verbesserung der Genauigkeit der Ergebnisse entwickelten Assays eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Volumen wie qPCR, Dosisreaktionskurven, Assays für das Arzneimittelscreening und ELISA.
Höhere Effizienz und GeschwindigkeitDer digitale Spender bietet eine 40 Mal höhere Geschwindigkeit als die analoge serielle Verdünnung – von 10 Minuten auf nur 15 Sekunden –, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen und Ihre Forschung beschleunigen können.
Merkmale:
- Kosteneinsparung durch Miniaturisierung von Assays
- Verbesserte Effizienz und Probenintegrität
- Leistungsstarke, flexible und benutzerfreundliche Software
Der digitale Spender unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und Probentypen:
- qPCR
- Arzneimittelkombinationsstudien
- DMPK
- Assay-Entwicklung
- Biochemische Assays
- Sekundär-Screening
- Zellbasierte Assays
- Spotting
- Enzymprofilierung
- Synthetische Biologie
- Antikörpertherapien
- SAR
Der digitale Spender bietet eine 40 Mal höhere Geschwindigkeit als die analoge serielle Verdünnung – von 10 Minuten auf nur 15 Sekunden –, wodurch Sie wertvolle Zeit sparen und Ihre Forschung beschleunigen können.
Serviceplan
Ja
Spezifikation
Digitaler Spender | |
USB | |
≤ 8 % | |
100 bis 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting | |
12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm | |
11 pl bis 10 μl in Sekunden | |
100/240 V |