Learn More
Thermo Scientific™ Digitaler Multidrop™ Pico 1 Spender
GREENER_CHOICE
Miniaturisierung von Assays und genaue Ergebnisse im Pikoliterbereich mit benutzerfreundlicher Software
Marke:  Thermo Scientific™ 5840500
12684.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16671296
  • 18315.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Pico 1 und Pico 8 bieten eine verbesserte Genauigkeit beim Dispensieren von Volumina von 11 pl in jedem Well, wobei bis zu zehn Mal weniger Reagenz im Vergleich zu manuellen Pipettiervorgängen verwendet wird, was erheblich zur Kostensenkung und Abfallreduzierung beiträgt.Die für die Miniaturisierung von Assays, die Steigerung der Produktivität und die Verbesserung der Genauigkeit der Ergebnisse entwickelten Assays eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringem Volumen wie qPCR, Dosisreaktionskurven, Assays für das Arzneimittelscreening und ELISA.
Höhere Effizienz und Geschwindigkeit
Der digitale Spender bietet eine 40 Mal höhere Geschwindigkeit als die analoge serielle Verdünnung – von 10 Minuten auf nur 15 Sekunden,–wodurch Sie wertvolle Zeit sparen und Ihre Forschung beschleunigen können.
Merkmale:
  • Kosteneinsparung durch Miniaturisierung von Assays
  • Verbesserte Effizienz und Probenintegrität
  • Leistungsstarke, flexible und benutzerfreundliche Software
Der digitale Spender unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und Probentypen:
  • qPCR
  • Arzneimittelkombinationsstudien
  • DMPK
  • Assay-Entwicklung
  • Biochemische Assays
  • Sekundär-Screening
  • Zellbasierte Assays
  • Spotting
  • Enzymprofilierung
  • Synthetische Biologie
  • Antikörpertherapien
  • SAR
Höhere Effizienz und Geschwindigkeit
Der digitale Spender bietet eine 40 Mal höhere Geschwindigkeit als die analoge serielle Verdünnung – von 10 Minuten auf nur 15 Sekunde,–wodurch Sie wertvolle Zeit sparen und Ihre Forschung beschleunigen können.
Serviceplan
Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Digitaler Spender
11 pL bis 20 μl oder 1 nl bis 200 μl
USB
≤ 8 %
11 pl bis 10 μl in Sekunden
5,9
100/240 V
Digitaler Multidrop™ Pico 1 Spender
Arzneimittelkombinationsstudien, biochemische Assays, zellbasierte Assays, DMPK, Sekundär-Screening, synthetische Chemie, Assay-Entwicklung, qPCR, Enzymprofilierung, Antikörper-Therapien, SAR und Spotting
12-, 24-, 48-, 96-, 384-, 1536-Well-Platte, Plattenhöhe: 6 bis 47 mm
PicoIT 1
31 x 28 x 20 cm
100 bis 240 V, 50/60 Hz
50/60 Hz