Learn More
IKA™ MultiDrive Basic
Egal, ob harte, weiche oder faserige Proben – der IKA MultiDrive Brecher kann dank der Vielzahl an Gefäßen zahlreiche Quetschaufgaben mit grobem und feinem Zerkleinern durchführen.
Marke: IKA™ 0025002638
3297.37 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem MultiDrive Basic ist Mischen oder Mahlen möglich. Es gibt eine USB-Schnittstelle für einfache Ansteuerung bzw. Dokumentation. In Kombination mit der Mahlkammer ersetzt MI 250 MultiDrive die M 20-Mühle.
- Hohe Leistung
Ausgezeichnete Zerkleinerungsleistung wird durch eine Kombination aus variablen Drehzahlen von 3000 U/min bis 20.000 U/min und 1000 Watt Leistung garantiert. - Intervallbetrieb
Die Intervallprogrammierung ist auf Knopfdruck einfach zu aktivieren. Der Intervallbetrieb ist ein Vorteil bei der groben Zerkleinerung von harten Proben oder für eine besonders gründliche Mischung. - Integrierte Kühlung
Im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeabfuhr ermöglicht. Kühlmittel und Probe bleiben daher getrennt. - Vielzahl von Gefäßen (Zubehör)
Der MultiDrive bietet für jede Mahlaufgabe das richtige Gefäß.
Gefäße sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
2.000 ml | |
300 x 450 x 250 mm | |
50/60 Hz | |
Edelstahl | |
EU-Stecker | |
220/240 V, 100/120 V | |
8,5 kg |
IKA MultiDrive Basic | |
5 Mohs | |
IP31. | |
PTFE | |
3000 bis 20.000 U/min | |
1000 W |