Learn More
IKA™ MultiDrive Basic
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Mit dem MultiDrive Basic ist Mischen oder Mahlen möglich. Es gibt eine USB-Schnittstelle für einfache Ansteuerung bzw. Dokumentation. In Kombination mit der Mahlkammer ersetzt MI 250 MultiDrive die M 20-Mühle.
- Hohe Leistung
Ausgezeichnete Zerkleinerungsleistung wird durch eine Kombination aus variablen Drehzahlen von 3000 U/min bis 20.000 U/min und 1000 Watt Leistung garantiert. - Intervallbetrieb
Die Intervallprogrammierung ist auf Knopfdruck einfach zu aktivieren. Der Intervallbetrieb ist ein Vorteil bei der groben Zerkleinerung von harten Proben oder für eine besonders gründliche Mischung. - Integrierte Kühlung
Im Mahlbecher ist ein Kühlsystem integriert, das eine indirekte Wärmeabfuhr ermöglicht. Kühlmittel und Probe bleiben daher getrennt. - Vielzahl von Gefäßen (Zubehör)
Der MultiDrive bietet für jede Mahlaufgabe das richtige Gefäß.
Gefäße sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2.000 ml |
| Beschreibung | IKA MultiDrive Basic |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 450 x 250 mm |
| Härte | 5 Mohs |
| Hertz | 50/60 Hz |
| IP-Schutzart | IP31. |
| Material | Edelstahl |
| Material (sekundär) | PTFE |
| Steckertyp | EU-Stecker |
| Geschwindigkeit | 3000 bis 20.000 U/min |
| Mehr anzeigen |