Learn More
Multiroir Controlec™ Mehrzweck-Transportwagen aus Kunststoffschale
Leicht, einfach zu handhaben und sehr robust für intensive Nutzung. Multiroir Controllec™ Mehrzweck-Transportwagen aus Kunststoff mit beispielloser Tragfähigkeit, hochwertigen Rädern und ergonomischen Griffen für maximalen Komfort und Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Branchen.
294.00 € - 353.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 80 kg |
---|---|
Produkttyp | Mehrzweckwagen |
Griffmaterial | Aluminium |
Tragkraft (metrisch) | 250 kg |
Material | Aluminium |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15538943
|
Multiroir Controlec™
65006 |
850 x 480 x 1000 mm |
353.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15588933
|
Multiroir Controlec™
65001 |
1100 x 520 x 950 mm |
308.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15518943
|
Multiroir Controlec™
65004 |
1100 x 520 x 1020 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Mehrzweck-Kunststoffwagen eignen sich für eine Vielzahl von Tätigkeitsbereichen, wie z. B. Labors, Industrie, Medizin, Restauration usw. Die unschlagbaren technischen Merkmale umfassen:
- Aluminiumrahmen und robuste Polypropylen-Tabletts
- Grau oder schwarz
- 2-Tablett- oder 3-Tablettwagen
- Zwei Tablettgrößen: 850 x 480 mm oder 1100 x 520 mm
- Unübertroffene Beladungskapazität: 80 kg pro Tablett und 250 kg pro Wagen
- 4 Kugelgelagerte Schwenkräder: Durchmesser 100 mm, 2 mit Bremsen
- Der Mehrzweck-Kunststoffwagen wird zerlegt geliefert—leicht zu montieren
Spezifikation
80 kg | |
Aluminium | |
Aluminium | |
Polypropylen |
Mehrzweckwagen | |
250 kg | |
4 | |
Kugellager, zwei mit Bremsen |