Learn More
Multiroir Controlec™ Mehrzweck-Transportwagen aus Kunststoffschale
Artikelnummer. 15518943
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15518943
Marke: Multiroir Controlec™ 65004
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Leicht, einfach zu handhaben und sehr robust für intensive Nutzung. Multiroir Controllec™ Mehrzweck-Transportwagen aus Kunststoff mit beispielloser Tragfähigkeit, hochwertigen Rädern und ergonomischen Griffen für maximalen Komfort und Vielseitigkeit in einer Vielzahl von Branchen.
Mehrzweck-Kunststoffwagen eignen sich für eine Vielzahl von Tätigkeitsbereichen, wie z. B. Labors, Industrie, Medizin, Restauration usw. Die unschlagbaren technischen Merkmale umfassen:
  • Aluminiumrahmen und robuste Polypropylen-Tabletts
  • Grau oder schwarz
  • 2-Tablett- oder 3-Tablettwagen
  • Zwei Tablettgrößen: 850 x 480 mm oder 1100 x 520 mm
  • Unübertroffene Beladungskapazität: 80 kg pro Tablett und 250 kg pro Wagen
  • 4 Kugelgelagerte Schwenkräder: Durchmesser 100 mm, 2 mit Bremsen
  • Der Mehrzweck-Kunststoffwagen wird zerlegt geliefert—leicht zu montieren
Spezifikation
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 80 kg
Produkttyp Mehrzweckwagen
Farbe Schwarz
Abmessungen (L x B x H) 1100 x 520 x 1020 mm
Griffmaterial Aluminium
Höhe (metrisch) 1020 mm
Länge (metrisch) 1100 mm
Tragkraft (metrisch) 250 kg
Material Aluminium
Anzahl Rollen 4
Anzahl Einschübe 3
Einschubmaterial Polypropylen
Gewicht (metrisch) 18.5 kg
Radtyp Kugellager, zwei mit Bremsen
Breite (metrisch) 520 mm